Print…
4-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC57436-250MG PC57436-1G PC57436-5G
APOSPC57436-250MGEA 174 EUR
APOSPC57436-250MG APOSPC57436-1G APOSPC57436-5G
4-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
4-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₉H₆BrF₃O₃
Peso Molecular: 299.04 g/mol
Número CAS: 2383654-59-7