Print…
Methyl 2,6-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC57428-250MG PC57428-1G PC57428-5G
APOSPC57428-250MGEA 174 EUR
APOSPC57428-250MG APOSPC57428-1G APOSPC57428-5G
Methyl 2,6-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl 2,6-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoate
Fórmula: C₉H₅F₅O₃
Peso Molecular: 256.13 g/mol
Número MDL : MFCD34181141
Número CAS: 2676196-07-7