Print…
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC57421-250MG PC57421-1G PC57421-5G
APOSPC57421-250MGEA 174 EUR
APOSPC57421-250MG APOSPC57421-1G APOSPC57421-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenol 95%
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenol
Fórmula: C₇H₃BrF₄O
Número MDL : MFCD28739074
Número CAS: 1807145-20-5