Print…
4-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC57420-250MG PC57420-1G PC57420-5G
APOSPC57420-250MGEA 0 EUR
APOSPC57420-250MG APOSPC57420-1G APOSPC57420-5G
4-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
4-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₄BrF₃O₃
Número CAS: 2385518-14-7