Print…
4-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC57296-250MG PC57296-1G PC57296-5G
APOSPC57296-250MGEA 125 EUR
APOSPC57296-250MG APOSPC57296-1G APOSPC57296-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
4-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₃BrF₄O₂
Peso Molecular: 287.01 g/mol
Número MDL : MFCD33404165
Número CAS: 2091679-19-3