Print…
5-Bromo-1-fluoro-2-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC57130-250MG PC57130-1G PC57130-5G
APOSPC57130-250MGEA 125 EUR
APOSPC57130-250MG APOSPC57130-1G APOSPC57130-5G
5-Bromo-1-fluoro-2-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
5-Bromo-1-fluoro-2-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
Fórmula: C₇H₂BrF₄I
Número MDL : MFCD33404151
Número CAS: 2385351-70-0