Print…
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC57125-250MG PC57125-1G PC57125-5G
APOSPC57125-250MGEA 144 EUR
APOSPC57125-250MG APOSPC57125-1G APOSPC57125-5G
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzonitrile 95%
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₂BrClFN
Número MDL : MFCD30184437
Número CAS: 1893432-29-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III