Print…
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-1-(bromomethyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC57117-250MG PC57117-1G PC57117-5G
APOSPC57117-250MGEA 133 EUR
APOSPC57117-250MG APOSPC57117-1G APOSPC57117-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Fórmula: C₈H₅Br₂F₃O
Peso Molecular: 333.93 g/mol
Número MDL : MFCD32903683
Número CAS: 2168988-02-9
UN: 3265
ADR: 8 III