Print…
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: [2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
PC57116-250MG PC57116-1G PC57116-5G
APOSPC57116-250MGEA 102 EUR
APOSPC57116-250MG APOSPC57116-1G APOSPC57116-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₆BrF₃O₂
Número MDL : MFCD19105411
Número CAS: 1316273-53-6