Print…
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC57115-1G PC57115-5G PC57115-10G
APOSPC57115-1GEA 21.9 EUR
APOSPC57115-1G APOSPC57115-5G APOSPC57115-10G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Fórmula: C₈H₃BrF₃NO
Peso Molecular: 266.0147 g/mol
Número MDL : MFCD13185874
Número CAS: 1214334-83-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III