Print…
6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzotrifluoride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56996-250MG PC56996-1G PC56996-5G
APOSPC56996-250MGEA 174 EUR
APOSPC56996-250MG APOSPC56996-1G APOSPC56996-5G
6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzotrifluoride 95%
6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₂BrF₄I
Número CAS: 2383867-89-6