Print…
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzotrifluoride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56991-250MG PC56991-1G PC56991-5G
APOSPC56991-250MGEA 125 EUR
APOSPC56991-250MG APOSPC56991-1G APOSPC56991-5G
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzotrifluoride 95%
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₂BrClF₄
Número CAS: 2166961-38-0