Print…
5-(Difluoromethyl)nicotinic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-(Difluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
PC55851-250MG PC55851-1G
APOSPC55851-250MGEA 395 EUR
APOSPC55851-250MG APOSPC55851-1G
5-(Difluoromethyl)nicotinic acid 95%
5-(Difluoromethyl)nicotinic acid
Fórmula: C₇H₅F₂NO₂
Número MDL : MFCD18256211
Número CAS: 1256817-25-0