Print…
Methyl 3-(1,1-difluoroethyl)benzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53632-250MG PC53632-1G PC53632-5G
APOSPC53632-250MGEA 174 EUR
APOSPC53632-250MG APOSPC53632-1G APOSPC53632-5G
Methyl 3-(1,1-difluoroethyl)benzoate 95%
Methyl 3-(1,1-difluoroethyl)benzoate
Fórmula: C₁₀H₁₀F₂O₂
Número MDL : MFCD30717684
Número CAS: 878745-29-0