Print…
3'-(1,1-Difluoroethyl)-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-[3-(1,1-Difluoroethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethanone
PC53631-250MG PC53631-1G PC53631-5G
APOSPC53631-250MGEA 183 EUR
APOSPC53631-250MG APOSPC53631-1G APOSPC53631-5G
3'-(1,1-Difluoroethyl)-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
3'-(1,1-Difluoroethyl)-2,2,2-trifluoroacetophenone