Print…
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53388-250MG PC53388-1G PC53388-5G
APOSPC53388-250MGEA 0 EUR
APOSPC53388-250MG APOSPC53388-1G APOSPC53388-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzaldehyde 95%
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₃BrFIO
Número MDL : MFCD18910206
Número CAS: 1379347-43-9