Print…
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzyl alcohol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53387-250MG PC53387-1G PC53387-5G
APOSPC53387-250MGEA 174 EUR
APOSPC53387-250MG APOSPC53387-1G APOSPC53387-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzyl alcohol 95%
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₅BrFIO
Número MDL : MFCD30342546
Número CAS: 1934404-53-1