Print…
3-(1,1-Difluoroethyl)benzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC52530-250MG PC52530-1G PC52530-5G
APOSPC52530-250MGEA 116 EUR
APOSPC52530-250MG APOSPC52530-1G APOSPC52530-5G
3-(1,1-Difluoroethyl)benzonitrile 95%
3-(1,1-Difluoroethyl)benzonitrile
Fórmula: C₉H₇F₂N
Número MDL : MFCD27925456
Número CAS: 55805-06-6