Print…
Isonicotinic acid-N-oxide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Isonicotinic acid N-oxide, 1-Oxidopyridin-1-ium-4-carboxylic acid, 4-Carboxypyridine 1-oxide, Pyridine-4-carboxylic acid N-oxide
OR13629-5G OR13629-25G OR13629-100G
APOSOR13629-5GEA 53.8 EUR
APOSOR13629-5G APOSOR13629-25G APOSOR13629-100G
Isonicotinic acid-N-oxide 98%
Isonicotinic acid-N-oxide
Fórmula: C₆H₅NO₃
Ponto de ebulição: 469/760 mm °C
Ponto de Fusão: 270 °C
Densidade: 1,34
Ponto de Inflamação: 237,4 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006209
Número CAS: 13602-12-5