Print…
4,5-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR13450-250MG OR13450-1G OR13450-5G
APOSOR13450-250MGEA 0 EUR
APOSOR13450-250MG APOSOR13450-1G APOSOR13450-5G
4,5-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
4,5-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₁₁NO₄
Ponto de Fusão: 222 - 224 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02664472
Número CAS: 50536-49-7