Print…
Carbonato de etileno 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR922347-25G OR922347-100G OR922347-500G
APOSOR922347-25GEA 24.8 EUR
APOSOR922347-25G APOSOR922347-100G APOSOR922347-500G
Carbonato de etileno 98%
Carbonato de etileno
Fórmula: C₃H₄O₃
Ponto de ebulição: 243 - 244/740 mm °C
Ponto de Fusão: 35 - 38 °C
Densidade: 1,321
Ponto de Inflamação: 143 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005382
Número CAS: 96-49-1