Print…
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-2,3-dihydroimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
OR70193-250MG OR70193-1G
APOSOR70193-250MGEA 139 EUR
APOSOR70193-250MG APOSOR70193-1G
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Fórmula: C₈H₆BrN₃
Número MDL : MFCD28154606
Número CAS: 1383718-53-3