Print…
N-(1-Methyl-1H-indazol-3-yl)thiourea
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR47912-250MG OR47912-1G
APOSOR47912-250MGEA 174 EUR
APOSOR47912-250MG APOSOR47912-1G
N-(1-Methyl-1H-indazol-3-yl)thiourea
N-(1-Methyl-1H-indazol-3-yl)thiourea
Fórmula: C₉H₁₀N₄S
Número MDL : MFCD32857216
Número CAS: 2594436-05-0