Print…
3-Bromo-7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR47911-250MG OR47911-1G
APOSOR47911-250MGEA 139 EUR
APOSOR47911-250MG APOSOR47911-1G
3-Bromo-7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
3-Bromo-7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₄BrClN₂O₂
Número MDL : MFCD32857213
Número CAS: 2594436-02-7