Print…
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Bromo-5-chloro-4-fluorophenyl)methanol
PC50331-1G PC50331-5G
APOSPC50331-1GEA 371 EUR
APOSPC50331-1G APOSPC50331-5G
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzyl alcohol
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₅BrClFO
Número MDL : MFCD30297360
Número CAS: 1067882-55-6