Print…
S-(Difluoromethyl) benzenesulphonothioate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC502992-250MG PC502992-1G
APOSPC502992-250MGEA 0 EUR
APOSPC502992-250MG APOSPC502992-1G
S-(Difluoromethyl) benzenesulphonothioate 95%
S-(Difluoromethyl) benzenesulphonothioate
Fórmula: C₇H₆F₂O₂S₂
Número MDL : MFCD32070719
Número CAS: 2022186-75-8
UN: 3265