Print…
7-Bromo-3-(difluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC502948-250MG PC502948-1G
APOSPC502948-250MGEA 400 EUR
APOSPC502948-250MG APOSPC502948-1G
7-Bromo-3-(difluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 95%
7-Bromo-3-(difluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Fórmula: C₇H₄BrF₂N₃
Número MDL : MFCD31922795
Número CAS: 2331325-26-7