Print…
Ethyl 2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC301029-250MG PC301029-1G
APOSPC301029-250MGEA 139 EUR
APOSPC301029-250MG APOSPC301029-1G
Ethyl 2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₀F₂N₂O₂
Número MDL : MFCD32689358
Número CAS: 2451256-48-5