Print…
Ethyl 4-amino-6-chloro-5-fluoronicotinate 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC99415-1G PC99415-5G PC99415-10G
APOSPC99415-1GEA 148 EUR
APOSPC99415-1G APOSPC99415-5G APOSPC99415-10G
Ethyl 4-amino-6-chloro-5-fluoronicotinate 99%
Ethyl 4-amino-6-chloro-5-fluoronicotinate
Fórmula: C₈H₈ClFN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD34471315
Número CAS: 2454397-74-9