Print…
6-Bromo-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC502533-1G PC502533-5G
APOSPC502533-1GEA 928 EUR
APOSPC502533-1G APOSPC502533-5G
6-Bromo-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
6-Bromo-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₄BrFO₂S
Peso Molecular: 275.094 g/mol
Número MDL : MFCD07701147
Número CAS: 826995-57-7