Print…
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC502499-1G PC502499-5G
APOSPC502499-1GEA 522 EUR
APOSPC502499-1G APOSPC502499-5G
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzonitrile
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Fórmula: C₈H₂F₅NO
Peso Molecular: 223.1 g/mol
Número MDL : MFCD28791002
Número CAS: 1803828-42-3
UN: 3276