Print…
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC502488-250MG PC502488-1G PC502488-5G
APOSPC502488-250MGEA 174 EUR
APOSPC502488-250MG APOSPC502488-1G APOSPC502488-5G
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fórmula: C₈H₃F₅O₃
Peso Molecular: 242.1 g/mol
Número MDL : MFCD31561163
Número CAS: 2244076-73-9