Print…
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC502468-250MG PC502468-1G PC502468-5G
APOSPC502468-250MGEA 174 EUR
APOSPC502468-250MG APOSPC502468-1G APOSPC502468-5G
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Fórmula: C₈H₂F₅NO
Peso Molecular: 223.1 g/mol
Número MDL : MFCD28791008
Número CAS: 1806290-43-6
UN: 2810
ADR: 6.1 III