Print…
meso-2,3-Dimercaptosuccinic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (R,S)-2,3-Dimercaptobutanedioic acid, meso-2,3-Dimercaptobutanedioic acid, Succimer, (R,S)-2,3-Dimercaptosuccinic acid, (2R,3S)-rel-2,3-Dimercaptosuccinic acid
D7881-1G D7881-25G D7881-5G D7881-50G
SIALD7881-1GEA 47.8 EUR
SIALD7881-1G SIALD7881-25G SIALD7881-5G SIALD7881-50G
meso-2,3-Dimercaptosuccinic acid, Sigma-Aldrich®
meso-2,3-Dimercaptosuccinic acid
Fórmula: C₄H₆O₄S₂
Peso Molecular: 182.22 g/mol
Ponto de Fusão: 210…211 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00064799
Número CAS: 304-55-2
EINECS: 206-155-2
Merck Index: 12,09034