Print…
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC502455-250MG PC502455-1G PC502455-5G
APOSPC502455-250MGEA 174 EUR
APOSPC502455-250MG APOSPC502455-1G APOSPC502455-5G
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₅F₅O₂
Peso Molecular: 228.12 g/mol
Número MDL : MFCD28399110
Número CAS: 1800231-21-3