Print…
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC502453-250MG PC502453-1G PC502453-5G
APOSPC502453-250MGEA 174 EUR
APOSPC502453-250MG APOSPC502453-1G APOSPC502453-5G
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fórmula: C₈H₃F₅O₃
Peso Molecular: 242.1 g/mol
Número MDL : MFCD31561155
Número CAS: 2244077-26-5