Print…
Chloro[(tri-tert-butylphosphine)-2-(2-aminobiphenyl)]palladium(II) 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: P(t-Bu)3 Pd G2
OR019112-1G OR019112-5G
APOSOR019112-1GEA 58 EUR
APOSOR019112-1G APOSOR019112-5G
Chloro[(tri-tert-butylphosphine)-2-(2-aminobiphenyl)]palladium(II) 98%
Chloro[(tri-tert-butylphosphine)-2-(2-aminobiphenyl)]palladium(II)
Fórmula: C₂₄H₃₇ClNPPd
Peso Molecular: 512.41 g/mol
Ponto de Fusão: 167…170 °C
Número MDL : MFCD21608496
Número CAS: 1375325-71-5