Print…
1-Bromo-4,5-difluoro-2-nitrobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-4,5-difluoronitrobenzene
PC502293-5G PC502293-10G
APOSPC502293-5GEA 21.9 EUR
APOSPC502293-5G APOSPC502293-10G
1-Bromo-4,5-difluoro-2-nitrobenzene 98%
1-Bromo-4,5-difluoro-2-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₂BrF₂NO₂
Ponto de ebulição: 225,3 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06808551
Número CAS: 321-17-5