Print…
Calcium hexafluorophosphate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC53079-1G PC53079-25G PC53079-5G
APOSPC53079-1GEA 79.9 EUR
APOSPC53079-1G APOSPC53079-25G APOSPC53079-5G
Calcium hexafluorophosphate
Calcium hexafluorophosphate
Fórmula: Ca₂PF₆
Número MDL : MFCD28963758
Número CAS: 78415-39-1
UN: 3260
ADR: 8,II