Print…
4-Bromo-6-fluoro-1H-benzimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49201-1G PC49201-250MG
APOSPC49201-1GEA 290 EUR
APOSPC49201-1G APOSPC49201-250MG
4-Bromo-6-fluoro-1H-benzimidazole
4-Bromo-6-fluoro-1H-benzimidazole
Fórmula: C₇H₄BrFN₂
Peso Molecular: 215.02 g/mol
Ponto de Fusão: 141…143 °C
Número MDL : MFCD15071663
Número CAS: 1245642-98-1