Print…
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 94%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-amine, 3,4-(Difluoromethylenedioxy)aniline
PC99476-1G PC99476-5G PC99476-10G
APOSPC99476-1GEA 21.9 EUR
APOSPC99476-1G APOSPC99476-5G APOSPC99476-10G
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 94%
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Fórmula: C₇H₅F₂NO₂
Ponto de ebulição: 95…97 °C
Densidade: 1,41
Número MDL : MFCD00190144
Número CAS: 1544-85-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III