Print…
2,3,6-Trifluorophenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7817D-10G PC7817D-50G PC7817D-100G PC7817D-25G
APOSPC7817D-10GEA 0 EUR
APOSPC7817D-10G APOSPC7817D-50G APOSPC7817D-100G APOSPC7817D-25G
2,3,6-Trifluorophenol 98%
2,3,6-Trifluorophenol
Fórmula: C₆H₃F₃O
Ponto de Fusão: 31…37 °C
Ponto de Inflamação: 64 °C
Número MDL : MFCD00061214
Número CAS: 113798-74-6
UN: 1325
ADR: 4.1,II