Print…
Methyl 4-cyano-5-fluoro-2-methylbenzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC57432-250MG PC57432-1G PC57432-5G
APOSPC57432-250MGEA 172 EUR
APOSPC57432-250MG APOSPC57432-1G APOSPC57432-5G
Methyl 4-cyano-5-fluoro-2-methylbenzoate 95%
Methyl 4-cyano-5-fluoro-2-methylbenzoate
Fórmula: C₁₀H₈FNO₂
Peso Molecular: 193.17 g/mol
Número MDL : MFCD23707556
Número CAS: 1427377-85-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III