Print…
Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)isonicotinate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-2-trifluoromethyl-isonicotinic acid methyl ester
PC421064-1G PC421064-5G PC421064-10G
APOSPC421064-1GEA 97.3 EUR
APOSPC421064-1G APOSPC421064-5G APOSPC421064-10G
Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)isonicotinate 95%
Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)isonicotinate
Fórmula: C₈H₅BrF₃NO₂
Peso Molecular: 284.03 g/mol
Número MDL : MFCD16657895
Número CAS: 1211589-41-1