Print…
Ethyl 7-(trifluoromethoxy)-1-benzofuran-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC301061-1G PC301061-250MG
APOSPC301061-1GEA 451 EUR
APOSPC301061-1G APOSPC301061-250MG
Ethyl 7-(trifluoromethoxy)-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-(trifluoromethoxy)-1-benzofuran-2-carboxylate
Fórmula: C₁₂H₉F₃O₄
Peso Molecular: 274.193 g/mol
Número MDL : MFCD34596998
Número CAS: 896732-44-8