Print…
(E)-Ethyl 3-iodoacrylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR907663-1G OR907663-5G OR907663-10G
APOSOR907663-1GEA 84.1 EUR
APOSOR907663-1G APOSOR907663-5G APOSOR907663-10G
(E)-Ethyl 3-iodoacrylate 97%
(E)-Ethyl 3-iodoacrylate
Fórmula: C₅H₇IO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11519164
Número CAS: 31930-37-7