Print…
2,6-Dimethyl-4-nitroaniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR62166-1G OR62166-5G OR62166-25G
APOSOR62166-1GEA 88.6 EUR
APOSOR62166-1G APOSOR62166-5G APOSOR62166-25G
2,6-Dimethyl-4-nitroaniline 95%
2,6-Dimethyl-4-nitroaniline
Fórmula: C₈H₁₀N₂O₂
Ponto de Fusão: 165 °C
Número MDL : MFCD00211068
Número CAS: 16947-63-0