Print…
2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR61529-1G OR61529-5G OR61529-10G
APOSOR61529-1GEA 0 EUR
APOSOR61529-1G APOSOR61529-5G APOSOR61529-10G
2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride 98%
2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₂ClNO₂
Ponto de Fusão: 102…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00078260
Número CAS: 2420-94-2