Print…
3-Bromoanthranilic acid 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR61456-25G OR61456-100G OR61456-500G
APOSOR61456-25GEA 43.5 EUR
APOSOR61456-25G APOSOR61456-100G APOSOR61456-500G
3-Bromoanthranilic acid 90%
3-Bromoanthranilic acid
Fórmula: C₇H₆BrNO₂
Número MDL : MFCD03618453
Número CAS: 20776-51-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III