Print…
2-Cyano-phenothiazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR53126-25G OR53126-100G
APOSOR53126-25GEA 58 EUR
APOSOR53126-25G APOSOR53126-100G
2-Cyano-phenothiazine
2-Cyano-phenothiazine
Fórmula: C₁₃H₈N₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00129784
Número CAS: 38642-74-9